重要文件
96047
Supelco
1,4-环己二甲酸
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H10(CO2H)2
CAS號碼:
分子量::
172.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% ((mixture of isomers), GC)
技術
HPLC: suitable
mp
164-167 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)C1CCC(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-1-2-6(4-3-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)