重要文件
206431
Sigma-Aldrich
1,4-环己烷二羧酸二甲酯,顺反异构体混合物
97%
同義詞:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic dimethyl ester, 1,4-Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, Dimethyl 1,4-cyclohexanedicarboxylate, Dimethyl hexahydroterephthalate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H10(CO2CH3)2
CAS號碼:
分子量::
200.23
Beilstein:
1876703
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
暫時無法取得訂價和供貨情況
蒸汽密度
6.9 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 85 °C)
化驗
97%
自燃溫度
730 °F
expl. lim.
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans may be used in chemical synthesis studies.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)