文件
95658
Supelco
甲基丙烯酸烯丙酯
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
126.15
Beilstein:
1747406
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽壓力
4.6 mmHg ( 20 °C)
包含
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
InChI 密鑰
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
94.1 °F - closed cup
閃點(°C)
34.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)