重要文件
94708
Supelco
1,5-二羟基萘
analytical standard
同義詞:
1,5-萘二酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H6(OH)2
CAS號碼:
分子量::
160.17
Beilstein:
2044951
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0 % (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
259-261 °C (dec.) (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6,11-12H
InChI 密鑰
BOKGTLAJQHTOKE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)