重要文件
93081
Supelco
2-氯对苯二胺 单硫酸盐
analytical standard
同義詞:
2-氯-1,4-苯二胺 单硫酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7ClN2 · H2SO4
CAS號碼:
分子量::
240.66
Beilstein:
8441373
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)