重要文件
89162
Supelco
Glutaric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
analytical standard
同義詞:
Pentanedioic acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt, Sodium glutarate-1,2,3,4-13C4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4CH8O4 · xNa+
分子量::
136.09 (free acid basis)
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)