重要文件
72818
Supelco
甲基氢醌
analytical standard
同義詞:
邻甲基对苯二酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H3-1,4-(OH)2
CAS號碼:
分子量::
124.14
Beilstein:
2041489
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99%
自燃溫度
851 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
128-130 °C (lit.)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI 密鑰
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
341.6 °F - closed cup
閃點(°C)
172 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)