文件
72817
Supelco
Chlorophyll c1
analytical standard
同義詞:
Magnesium tetradehydropheoporphyrin a5 monomethyl ester, Phorbine, magnesate(1-) deriv.
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C35H30MgN4O5
CAS號碼:
分子量::
610.94
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(CC)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)