重要文件
72799
Supelco
双(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)癸二酸酯
analytical standard
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H52N2O4
CAS號碼:
分子量::
480.72
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
82-85 °C (lit.)
轉變溫度
Tg >350 °C (dec)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
InChI 密鑰
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>302.0 °F
閃點(°C)
> 150 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)