重要文件
69705
Supelco
2-(2H-苯并三唑-2-基)-4-甲基-6-(2-丙烯基)苯酚
analytical standard
同義詞:
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H15N3O
CAS號碼:
分子量::
265.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-101 °C (lit.)
轉變溫度
transition temp >270 °C
溶解度
H2O: insoluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
InChI 密鑰
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
可共价键合的紫外光稳定剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)