重要文件
67731
Supelco
亚硝基吗啉
analytical standard
同義詞:
Nitrosomorpholine, NMOR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H8N2O2
CAS號碼:
分子量::
116.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H8N2O2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H2
InChI 密鑰
ZKXDGKXYMTYWTB-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)