推薦產品
產品名稱
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, L × I.D. 5 cm × 1.5 mm, 2.7 μm particle size
材料
stainless steel hardware
品質等級
agency
suitable for USP L1
描述
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
產品線
BIOshell
特點
endcapped: no
分析物化學類別
peptides
製造商/商標名
BIOshell
包裝
1 ea of
標籤範圍
4.6% carbon loading
參數
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
技術
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 1.5 mm
表面積
90 m2/g
表面覆盖率
2.2 μmol/m2
基質
spherical silica particle platform
superficially porous particle
基質活性組
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
粒徑
2.7 μm
2.7 μm
孔徑
160 Å
工作pH值範圍
1-8
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
文章
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.