重要文件
O9381
Sigma-Aldrich
Okadaic acid
from Prorocentrum concavum, 92-100% (HPLC), powder, protein phosphatase 1 inhibitor
同義詞:
OA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C44H68O13
CAS號碼:
分子量::
805.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
豆渣酸 来源于凹形原甲藻, 92-100% (HPLC)
品質等級
化驗
92-100% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMSO: ≥1 mg/mL
ethanol: ≥1 mg/mL
methanol: ≥1 mg/mL
H2O: insoluble
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@@H](C[C@@H]([C@@]1([H])O[C@@]2(CCCCO2)CC[C@H]1C)C)[C@]3([H])C([C@@H](O)[C@]4([H])O[C@]5(CC[C@@](/C=C/[C@@H](C)[C@@]6([H])O[C@]7(O[C@H](C[C@@](C)(O)C(O)=O)CC[C@H]7O)C=C(C)C6)([H])O5)CC[C@@]4([H])O3)=C
InChI
1S/C44H68O13/c1-25-21-34(55-44(23-25)35(46)12-11-31(54-44)24-41(6,50)40(48)49)26(2)9-10-30-14-18-43(53-30)19-15-33-39(57-43)36(47)29(5)38(52-33)32(45)22-28(4)37-27(3)13-17-42(56-37)16-7-8-20-51-42/h9-10,23,26-28,30-39,45-47,50H,5,7-8,11-22,24H2,1-4,6H3,(H,48,49)/b10-9+/t26-,27-,28+,30+,31+,32+,33-,34+,35-,36-,37+,38+,39-,41-,42+,43-,44-/m1/s1
InChI 密鑰
QNDVLZJODHBUFM-WFXQOWMNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
大田软海绵酸是一种聚醚脂肪酸。[1]它是由原甲藻翅甲藻生产的一种海洋毒素。[2]
應用
来自Prorocentrum concavum原甲藻的大田软海绵酸已被用作磷酸酶抑制剂:
  • 抑制精母细胞培养物中的蛋白磷酸酶2[3]
  • 处理SH-SY5Y细胞以防止去磷酸化,从而维持tau[4]
  • 处理人胚肾293T细胞(HEK293T)或H4细胞以分析其对融合肉瘤(FUS)蛋白的影响 [5]
生化/生理作用
冈田酸是一种鞭毛藻毒素和38碳脂肪酸的离子载体样聚醚衍生物。
鞭毛藻毒素和 38 碳脂肪酸的类似离子载体样聚醚衍生物。容易进入细胞。1 型和 2A 型蛋白磷酸酶抑制剂。不抑制酪氨酸磷酸酶、碱性磷酸酶或酸性磷酸酶。已知的肿瘤促进剂。用于研究各种细胞过程,包括细胞周期、细胞凋亡、一氧化氮代谢和钙信号传导等。
特點和優勢
该化合物在受体分类和信号转导手册中 磷酸蛋白磷酸酶(丝氨酸/苏氨酸) 页面中进行了详细介绍。欲浏览其他手册页面,请 点击这里
準備報告
从甲藻培养物中分离得到。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Cohesin removal along the chromosome arms during the first meiotic division depends on a NEK1-PP1gamma-WAPL axis in the mouse
Brieno-Enriquez MA, et al.
Testing, 17(4), 977-986 (2016)
Identification of okadaic acid production in the marine dinoflagellate Prorocentrum rhathymum from Florida Bay
An T, et al.
Toxicon, 55(2-3), 653-657 (2010)
Okadaic acid, an inhibitor of protein phosphatase 1 and 2A, induces premature separation of sister chromatids during meiosis I and aneuploidy in mouse oocytes in vitro
Mailhes JB, et al.
Chromosome Research, 11(6), 619-631 (2003)
The prionlike domain of FUS is multiphosphorylated following DNA damage without altering nuclear localization
Rhoads SN, et al.
Molecular Biology of the Cell, 29(15), 1786-1797 (2018)
Pseudo-phosphorylation at AT8 epitopes regulates the tau truncation at aspartate 421
Cao L, et al.
Experimental Cell Research, 370(1), 103-115 (2018)