重要文件
57145-U
Supelco
SPE tube
Si/1G-44%H2SO4/Si, volume 12mL, pk of 20 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
12mL Si/1G-44%H2SO4/Si 固相萃取管,
材料
polypropylene tube
品質等級
成份
bed wt., 1 g
包裝
pk of 20
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
基質活性組
silica bonding
應用
food and beverages
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)