文件
52578-U
Supelco
Supelclean PSA SPE 管
bed wt. 200 mg, volume 3 mL, pk of 54
同義詞:
PSA SPE cartridge tube, 3 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
產品線
Supelclean
成份
bed wt., 200 mg
包裝
pk of 54
標籤範圍
8.4% C loading
3.3% N loading
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
500 m2/g
容積
3 mL
表面覆盖率
surface coverage 2.35 μmol/m2
基質
silica gel base material (irregularly shaped)
基質活性組
ethylenediamine-N-propy bonding, polymerically bonded
粒徑
50 μm
孔徑
70 Å pore size
pKa 
(1) 10.1, (2) 10.9
容量
0.98-1.05 meq/g capacity
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
normal phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
助留机理:正相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 聚合键合的乙二胺-N-丙基相,同时含有伯胺和仲胺。
  • pKa 为 10.1 和 10.9 的弱阴离子交换剂
  • 就选择性而言,与氨丙基固相萃取相 (NH2) 类似,但由于存在仲胺(0.98-1.05 毫当量/克),所以容量更大
  • 当进行食品中的多残留杀虫剂分析时,其强亲和性和高容量可用于去除脂肪酸、有机酸和一些极性色素及糖类
  • 该产品可降低食品气相色谱分析过程中出现的基质增强效应的影响
  • 通过 GC-FID 和 GC-MS 测试其出色的净化效果
  • 配体的双齿性质可用于螯合
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
respiratory tract irritation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
條款
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.