重要文件
56712-U
不锈钢 1/16 英寸毛细管
L × O.D. × I.D. 1.0 m × 1/16 in. × 0.005 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
長度 × 外徑 × 內徑
1.0 m × 1/16 in. × 0.005 in.
顏色
red band
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
316 不锈钢,1/16 英寸外径,1m 长的已卷起,其余长度的为直线型。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)