重要文件
56719
不锈钢 1/16 英寸毛细管
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32119290
暫時無法取得訂價和供貨情況
長度 × 外徑 × 內徑
5 cm × 1/16 in. × 0.010 in.
顏色
blue band
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
316 不锈钢,1/16 英寸外径,1m 长的已卷起,其余长度的为直线型。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)