重要文件
54217-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb II/PSA 固相萃取管
bed A 500 mg (Supelclean ENVI-Carb-II SPE), bed B 500 mg (Supelclean PSA SPE), volume 20 mL, pk of 20
同義詞:
Carbon/PSA SPE cartidge, 20 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
成份
bed A, 500 mg (Supelclean
ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 500 mg (Supelclean
PSA SPE)
包裝
pk of 20
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
20 mL
基質活性組
PSA phase
carbon phase
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
助留机理:反相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)和 PSA(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
  • 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
  • ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
  • Supelclean PSA 为聚合键合的乙二胺-N-丙基相(同时含有伯胺和仲胺)。
  • Supelclean PSA 对于脂肪酸、有机酸以及某些极性色素和糖类具有强亲和性和高容量。
  • 通过 GC-FID 和 GC-MS 测试其出色的净化效果
法律資訊
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
respiratory tract irritation
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
條款
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.