重要文件
509779
与 Rheodyne® 和 Valco® 阀配套使用的 SGE 微量注射器(配有固定针头)
5F-LC, volume 5 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
針尺寸
22 ga
特點
Fixed needle
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
SGE 001301
針長 × 外徑
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
容積
5 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)