重要文件
50968-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm UHPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
長度 × 內徑:
15 cm × 3 mm
表面積:
120 m2/g
粒徑:
2 μm
基質活性組:
hydroxy, penta- phase
孔徑:
90 Å pore size
基質:
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC 色谱柱, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
材料
stainless steel column
品質等級
agency
suitable for USP L86
產品線
Ascentis®
特點
endcapped: no
製造商/商標名
Ascentis®
包裝
1 ea of
參數
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
技術
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
長度 × 內徑
15 cm × 3 mm
表面積
120 m2/g
雜質
<5 ppm metals
基質
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基質活性組
hydroxy, penta- phase
粒徑
2 μm
孔徑
90 Å pore size
pH值範圍
2-9
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Ascentis ®Express 2μm OH5固定相是一种高极性配体,具有通过新型专利连接化学连接在二氧化硅上的5个羟基。该高性能材料提供了一种UHPLC色谱柱,可用于使用非极性、完全有机流动相进行传统正相分离,或用于具有典型流动相的水相正相色谱,用于碱性、酸性、两性离子或中性化合物的亲水相互作用液相色谱(HILIC)。
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Paweł Kubica et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(13), 3013-3018 (2014-03-26)
The influence of sucrose combustion products on smoking and nicotine addiction is still controversial because the presence of the sucrose may be treated as a source of aldehydes and organic acids. In e-liquids used as refills for electronic cigarettes, which