重要文件
508888
Supelco
透明的 1.2mL 钳口平底样品瓶,8×40mm
volume 1.2 mL, closure type, crimp top vial, clear glass vial, pkg of 125 ea
同義詞:
用于 Waters 96 孔转盘的 8×40mm 样品瓶
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 125 ea
製造商/商標名
Chromacol 1.2CWV
外徑
8 mm
直徑× 高度
8 mm × 40 mm
容積
1.2 mL
接頭
plug for 8 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Crimp top vials (Clear glass, volume 1.2 mL, flat bottom, 8 x 40 mm) provide the best seal of any vials. They also have a large opening finish (6.0 mm). They are available with and without marking spots on the vial.
法律資訊
Waters is a registered trademark of Waters
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)