重要文件
27359
Supelco
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
silver aluminum seal, diam. 8 mm, red PTFE/silicone septum, opening size 3.2 mm, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121821
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
red PTFE/silicone septum
silver aluminum seal
包裝
pkg of 100 ea
外徑
8 mm
直徑
8 mm
開口尺寸
3.2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)