重要文件
505005-30
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm, HPLC Column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
Discovery® 反相酰胺 C16 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 3 mm
材料
stainless steel column
agency
suitable for USP L60
產品線
Discovery®
特點
endcapped
製造商/商標名
Discovery®
包裝
1 ea of
標籤範圍
11% Carbon loading
參數
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
5 cm × 3 mm
表面積
200 m2/g
表面覆盖率
2.6 μmol/m2
雜質
<10 ppm metals
基質
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
基質活性組
amide, alkyl phase
粒徑
5 μm
孔徑
180 Å
工作pH值範圍
2-8
應用
food and beverages
分離技術
reversed phase
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
  • 对极性化合物具有出色的保留能力和分离度
  • 与 C18 柱相比具有独特的选择性
  • 柱效高,峰形良好
  • 疏水性比 C18 柱弱
  • 可兼容 100% 的含水流动相
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in