產品線
Novabiochem®
化驗
≥94.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
製造商/商標名
Novabiochem®
mp
112-115 °C
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N4(C(CCC4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C20H19NO4/c22-19(23)18-10-5-11-21(18)20(24)25-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,22,23)
InChI 密鑰
ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
用于通过Fmoc SPPS 引入脯氨酸的氨基酸残基的标准结构单元
相关实验方案和技术文章
用于肽生产的Fmoc-氨基酸
Fmoc SPPS的裂解和脱保护实验方案
應用
- 双相电化学多肽合成:该研究强调了Fmoc-Pro-OH在电化学肽合成中的应用,可能由于位阻的原因,仅需要少量的试剂和电力(S Nagahara, Y Okada, Y Kitano, K Chiba - Chemical Science, 2021)。
- SPPS中Endo-XaaC-terminal肽杂质形成机制的阐述:在一项考察固相多肽合成过程中杂质形成的研究中,分析了Fmoc-Pro-OH的作用,强调其形成杂质的倾向非常低(Y Yang, L Hansen, A Baldi - Organic Process Research & Development, 2021)
- 聚合物-多肽递送平台:该研究利用Fmoc-Pro-OH开发了基于聚合物的DNA递送系统,强调了寡肽取向对递送效率的影响(SS Parelkar, R Letteri, D Chan-Seng - Biomacromolecules, 2014)。
- N-羟基邻苯二甲酰亚胺衍生物的构效关系研究:该研究探索了Fmoc-Pro-OH在N-羟基邻苯二甲酰亚胺衍生物合成中的应用,用于检测多肽合成过程中的胺类物质(K Takamatsu, R Suzuki, A Matsunaga - The Journal of Organic Chemistry, 2023)。
聯結
分析報告
物质外观(肉眼观察):粉末
比色指数(0.5 M,溶于DMF中): ≤ 150 色度
同一性(IR):通过测试
对映体纯度: ≥ 99.8%(a/a)
纯度(HPLC): ≥ 99.0%(a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH(HPLC): ≤ 0.1 %(a/a)
Fmoc-β-Ala-Pro-OH(HPLC): ≤ 0.1 %(a/a)
Fmoc-Pro-Pro-OH(HPLC): ≤ 0.1%(a/a)
游离氨基酸含量测定(HPLC): ≤ 0.2 %
纯度(TLC(011A)): ≥ 98%
溶解度(25 mmol溶于50 ml DMF中):明显可溶
含量测定(酸量法): ≥ 94.0 %
水分(KF): ≤ 6.0 %
乙酸乙酯(HS-GC): ≤ 0.5 %
醋酸盐(IC): ≤ 0.02 %
如需了解用于Novabiochem® 产品 TLC的溶剂系统,请点击此处。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
脯氨酸類似物是調節天然存在以及全新設計的線性和環狀多肽的生物、藥物或物理化學特性的理想候選物。
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
相關內容
Purer Fmocs Means Purer Peptides