文件
47848
Supelco
山梨酸钾
analytical standard
同義詞:
山梨酸 钾盐, 2,4-己二烯酸 钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7KO2
CAS號碼:
分子量::
150.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164500
PubChem物質ID:
酶號碼:
E202
等級
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1000 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
抗生素活性譜
fungi
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].C\C=C\C=C\C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI 密鑰
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
山梨酸钾是一种防腐剂,常用于各种食品和饮料中。它是一种食品抗菌剂,能在较宽的 pH 值范围内有效抑制酵母、霉菌和某些细菌的生长。
山梨酸钾是一种食品添加剂,可用于防止细菌、霉菌或酵母菌引起的食品变质。它存在于药品、化妆品等多种产品中,可用于保存果汁、苏打水、酱油、番茄酱等加工食品。
應用
山梨酸钾可作为分析参考标准品,通过色谱技术对食品、饮料和软饮料中的分析物进行定量。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Inhibition effect of food preservatives on endoproteinases
Esimbekova.NE, et al.
Food Chemistry, 235, 294-297 (2017)
Development of reverse-phase high-performance liquid chromatography method for simultaneous determination of sodium benzoate and potassium sorbate in beverages
Pentanovska-Ilievska B, et al.
Acta Chromatographica , 29, 345-358 (2017)
Control of citrus postharvest green mold and sour rot by potassium sorbate combined with heat and fungicides
Smilanick.LJ, et al.
Postharvest biology and technology, 47, 226-238 (2008)
A novel RP-HPLC method for simultaneous determination of potassium sorbate and sodium benzoate in soft drinks using C18-bonded monolithic silica column
Can ON, et al.
Journal of Separation Science, 34(16-17), 2214-2222 (2011)
Ahmet C Gören et al.
Food chemistry, 175, 273-279 (2015-01-13)
High Performance Liquid Chromatography LC-UV and LC-MS/MS methods were developed and validated for quantitative analyses of sodium benzoate and potassium sorbate in foods and beverages. HPLC-UV and LC-MS/MS methods were compared for quantitative analyses of sodium benzoate and potassium sorbate