重要文件
33038
Supelco
HMDS+TMCS+吡啶,3:1:9 (Sylon HTP)
pkg of 20 × 1 mL
同義詞:
Trimethylchlorosilane, 三甲基氯硅烷, 三甲基硅基氯, 六甲基二硅氮烷, 1,1,1,3,3,3–六甲基二硅氮烷+三甲基氯硅烷+吡啶, Sylon HTP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116105
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
描述
3:1:9 (SYLON HTP)
成份
1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 22.9%
Pyridine, 69.4%
Trimethylchlorosilane, 7.7 % (w/v)
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
包裝
pkg of 20 × 1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
在通过气相色谱-质谱(GC-MS)对主要植物激素进行多靶向分析期间,可以使用比例为3:1:9的HMDS + TMCS +吡啶作为甲硅烷基化试剂。[1]
法律資訊
Sylon is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sylon CT is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
68.0 °F - closed cup
閃點(°C)
20 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
T. Stoming et al.
Life Sciences, 12, 425-425 (1973)
Claudia Birkemeyer et al.
Journal of chromatography. A, 993(1-2), 89-102 (2003-05-09)
In the present investigation we report selection of the N-methyl-N-(tert.-butydimethylsilyl)trifluoroacetamide (MTBSTFA) reagent as the most comprehensive derivatization protocol among 17 tested reactions covering trifluoroacetylation, pentafluorobenzylation, methylations, and trimethylsilylations. MTBSTFA allowed easy and robust tert.-butyldimethylsilyl derivatization of 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid, indole-3-acetic acid