重要文件
30282-U
Supelco
PTFE/硅胶隔垫
pkg of 10 ea
同義詞:
Septa, PTFE/Silicone
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE face
septum (fluoropolymer-faced silicone)
silicone body
包裝
pkg of 10 ea
參數
250 °C temp. limit
應用
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Zero Headspace Extractor Fitting (ZHE)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)