重要文件
29833-U
Supelco
SLB®-IL60i毛细管GC色谱柱
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
fused silica
品質等級
參數
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
313
df
0.20 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 內徑
60 m × 0.25 mm
基質活性組
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
應用
food and beverages
柱類型
capillary polar
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
应用:SLB-IL60i的选择性比PEG/wax相更具极性,从而产生独特的洗脱模式。它比大多数PEG/wax色谱柱具有更高的最高温度(280℃,与260-270℃相比)。对现有PEG/wax色谱柱极佳的替代品。也是一种好的GCxGC色谱柱选择。
USP 代码:无
:非键合的;1,12-二(三丙基鏻)十二烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺
温度限度:35℃至280℃(等温或程序性的)
法律資訊
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Michelle S S Amaral et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4615-4632 (2017-11-12)
This study investigates applications and performance evaluation of SLB-IL60, SLB-IL76 and SLB-IL111 columns, in relation to a DB-Wax column, for the analysis of coffee volatile compounds. Both standards and an authentic coffee sample were analysed, with solid-phase microextraction (SPME) sampling
條款
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.