重要文件
29018-U
Supelco
螺纹口聚丙烯样品瓶
volume 0.5 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 9 mm, pkg of × 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
natural polypropylene vial
描述
with molded conical insert
特點
closure type screw top vial
with molded conical insert
包裝
pkg of × 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
12 mm × 32 mm × 6 mm
容積
0.5 mL
接頭
thread for 9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)