文件
29054-U
Supelco
带衬垫的螺纹盖(9mm 螺纹)
blue polypropylene cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/silicone/PTFE septum
blue polypropylene cap
特點
closure type blue polypropylene hole cap
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度 × 內徑
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
接頭
thread for 9 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
预组装的 9mm 开孔带隔垫聚丙烯盖。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)