重要文件
28662-U
Supelco
SPB®-624毛细管GC色谱柱
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 1.00 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
SB.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
fused silica
agency
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
參數
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
45
df
1.00 μm
技術
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
長度 × 內徑
20 m × 0.18 mm
應用
environmental
food and beverages
pharmaceutical
柱類型
capillary intermediate polar
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
应用:该色谱柱经过专门测试,可确保分离度、效率和低流失。它被设计用于环境样品中挥发性卤化、非卤化及芳香族污染物的吹扫捕集分析。
USP Code:该色谱柱符合 USP G43 要求。
  • 键合的
  • 所有权
温度限制
  • ≤0.32 mm 内径:亚常温至 250°C(等温或编程)
  • ≥0.53 mm 内径:亚常温至 230 °C(等温或编程)
其他說明
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法律資訊
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC