重要文件
27509
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 100 ea
外徑 × 高度
23 mm × 85 mm
容積
22 mL
接頭
thread for 20-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带白色 PTFE 衬垫的黑色固体酚醛树脂瓶盖(pulp/铝箔)。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)