2633905
1 of 10
Supelco
2637505
进样口衬管,直接 (SPME) 型,直型设计(未包装)
2637501
2633901
进样口衬管,固相微萃取/不分流,用于带 SPL-17 进样器的 17A
21003-U
Therm-O-Ring 密封圈
57330-U
SPME 光纤支架
57328-U
SPME 纤维组件二乙烯基苯/羧基/聚二甲基硅氧烷 (DVB/CAR/PDMS)
57356-U
固相微萃取进样口导向器
23167
Thermogreen® LB-2 Septa, pre-drilled
57300-U
SPME 纤维组件聚二甲基硅氧烷 (PDMS)
PHL83773
高根二醇
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
pkg of 5 ea
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
默克Supelco®_气相色谱柱_配件和吸附剂-默克生命科学
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 5
57550-U
固相微萃取 StableFlex™ 萃取头组合套件
SU860103
顶空样品瓶的磁性螺旋盖,18 mm螺纹,1.5mm隔垫,100个装
57310-U
SPME固相微萃取萃取头,二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)
57348-U