25306
1 of 10
Supelco
24059
未经过处理的熔融石英管
23627
GlasSeal 毛细管柱接头,熔融石英
24061
24056
SP®-2560毛细管GC色谱柱
25739
22627
PID lamp window cleaning kit
25339
中等极性熔融石英管
Sigma-Aldrich
I6634
胰岛素 来源于牛胰腺
20434
SNOOP® 泄漏检测仪
CRM78266
异戊酸
fused silica tubing
100
pkg of 1
gas chromatography (GC): suitable
15 m × 0.53 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
默克Supelco®_气相色谱柱_配件和吸附剂-默克生命科学
從最近期的版本中選擇一個:
抱歉,我們目前沒有在線上提供本產品的COA