重要文件
23829-U
Supelco
SCOT 毛细管GC色谱柱
phase TCEP
同義詞:
GC色谱柱,载体涂渍开管柱(SCOT),TCEP
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41115710
NACRES:
SB.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
stainless steel
描述
3.5 in. banded coil
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
TCEP = 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
參數
0-150 °C temperature (isothermal or programmed)
β值
40
技術
gas chromatography (GC): suitable
長度 × 外徑 × 內徑
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
基質活性組
TCEP phase
應用
chemicals and industrial polymers
柱類型
capillary SCOT
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Supelco 是支撑涂层开管(Support Coated Open Tubular, SCOT)色谱技术的领导者。我们卓越的制造技术使得我们可在不锈钢管的内壁上独特的涂覆一层液相涂层支持颗粒。这项技术使我们能够获得传统熔融石英毛细管柱制造技术无法实现的许多相。SCOT 色谱柱将毛细管气相色谱的灵敏度和良好的样品分辨率与广泛的填充气相色谱固定相库相结合。
我们所有的 SCOT 柱的尺寸为 50 英尺 x 1/32 英寸外径 x 0.02 英寸内径,每端包括 1/16 英寸外径连接。它们采用3.5英寸的线圈进行捆扎并在两端均带有12英寸的松散柱。四款色谱柱均有现货库存。带有其他相的色谱柱可通过我们的定制项目获取。
毛细管柱基本上是两种类型,即涂壁开管柱(WCOT)和涂载体开管柱(SCOT)。WCOT 色谱柱由毛细管组成,毛细管壁上涂有液相固定相。在 SCOT 毛细管柱中,毛细管的内壁衬有一层薄薄的颗粒载体,例如硅藻土;然后将液态固定相薄层涂覆到该载体材料上。这是 SCOT 色谱柱的另一个优点,因为它比 WCOT 色谱柱提供更大的表面积和更厚的固定相层。[1]
應用
SCOT 毛细管气相色谱柱可用于高分辨率气相色谱。[2]它也可用于测定大鼠脑脂质的非羟基脂肪酸组成。[3]
其他說明
我们提供多种色谱配件,包括分析进样针
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Laboratory Instrumentation.
Haven MS
Gas Chromatography, 275-277 (1994)
High resolution gas chromatography with thermostable glass open tubular capillary columns.
German,AL
Analytical Chemistry, 45 (6), 930-935 (1973)
R K Pullarkat et al.
Journal of chromatographic science, 14(1), 25-28 (1976-01-01)
The nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids (except gangliosides) was determined by support-coated open-tubular (SCOT) gas chromatography. Fatty acids of both odd and even chain lengths ranging from C14 to C26 were detected. Brain lipids contained 49% saturated