重要文件
22495-U
Supelco
Supeltex M-4 Packed Column Ferrule, 1/16 in. Column O.D.
I.D. 1/16 in., 1/16 in. O.D. column, pkg of 10 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
SB.54
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pkg of 10 ea
最大溫度
450 °C
內徑
1/16 in.
相容性
1/16 in. O.D. column
一般說明
Supelco 已经完善了这些石墨密封垫的设计,以提供清晰整齐的外形,并且尽量减少毛刺。
特性:
用手拧四分之一圈可紧固密封。密封接触面积最大,降低了安装时色谱柱受到污染的风险。
材料成分:柔性石墨
最高温度:450°C
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
法律資訊
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)