重要文件
20988
Supelco
Tenax® TA
O.D. × L 1/2 in. × 7 in., glass TD tube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104008
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass TD tube
agency
EPA TO-1,IP-1B
包裝
pkg of 1 ea
外徑 × 長度
1/2 in. × 7 in.
應用
environmental
industrial hygiene
相容性
for use with Tekmar®
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hanjing Yang et al.
Nature communications, 11(1), 632-632 (2020-02-02)
APOBEC3G, a member of the double-domain cytidine deaminase (CD) APOBEC, binds RNA to package into virions and restrict HIV-1 through deamination-dependent or deamination-independent inhibition. Mainly due to lack of a full-length double-domain APOBEC structure, it is unknown how CD1/CD2 domains