Each 350mg bed weight S10 DNPH tube contains 0.75mg to 1.5mg of DNPH. This converts to 0.21% - 0.43%.
推薦產品
產品名稱
LpDNPH S10L 小柱, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
品質等級
成份
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
包裝
pkg of 50 ea
技術
active air sampling: suitable
容積
1 mL
應用
air monitoring
environmental
industrial hygiene
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
相關內容
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
空氣監測用於測量環境、工業或室內環境中的空氣污染物水平,以根據健康和監管機構制定的標準評估空氣品質。
空氣監測用於測量環境、工業或室內環境中的空氣污染物水平,以根據健康和監管機構制定的標準評估空氣品質。
-
Guten Tag, können Sie mir bitte mitteilen, zu welchem Massenanteil die Kartuschen 505361-U mit DNPH beschichtet sind? Ich kann der Produktbeschreibung nur entnehmen, dass diese mit 350 mg Silicagel gefüllt sind. Wie viel % ist davon DNPH?
1 answer-