重要文件
Z764140
BeadBug微管匀浆机
AC/DC input 230 V AC, UK plug
同義詞:
bead mill, laboratory blender, laboratory homogenization, laboratory tube mill, laboratory tube mixer, tissue disruption
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
Timer: 3 sec to 3 min.
holds 3 x 2.0 mL tubes
製造商/商標名
Benchmark Scientific D1030-UK
參數
2700-4000 rpm speed
寬度 × 長度 × 高度
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
重量
5 lb
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
BeadBug是一款高能台式匀浆仪,为个人使用规格的细胞破碎和裂解仪器设定了性能标准。
在一次性的2 mL螺盖微管内最多可进行3个样品的同时匀浆(通常在45秒内完成)。优化的混合运动可通过专为您的样品类型选择的硬化微珠而产生的恒定高速冲击来实现对细胞的迅速破坏。
BeadBug最多具有三管的容量且占地面积仅为7 x 8英寸,是中低通量实验室匀浆设备的理想选择。
法律資訊
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)