重要文件
Z706078
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich®电穿孔比色皿
gap width 0.1 cm
同義詞:
Electroporation cuvettes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
容量
~100 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
适合大多数品牌的电穿孔仪。 用于细菌转化、真核转染以及哺乳动物细胞和酵母的电穿孔。严格的制造公差以实现最佳的性能。
  • 使用0.1 cm间隙宽度用于细胞(白盖)
  • 使用0.2 cm间隙尺寸宽度用于酵母(蓝盖)
  • 使用0.4 cm间隙尺寸宽度用于哺乳动物细胞(红盖)
  • 所有比色皿均单独装袋并进行g-辐照以确保无菌。
  • 用于制造比色皿的材料是结晶苯乙烯。
應用
Sigma-Aldrich电穿孔试管已被用于通过电穿孔技术进行大肠杆菌细胞转化。[1]
法律資訊
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Nicking enzyme-based internal labeling of DNA at multiple loci.
Luzzietti N, et al.
Nature Protocols, 7, 643-653 (2012)
Questions
  1. How can We make the cuvettes steril again ? 
    1 answer
    1. These are single use only cuvettes. They are individually wrapped and sterilized for one time usage. We do not recommend re-use.