重要文件
Z627429
BRAND® BLAUBRAND® 容量瓶,玻璃塞,透明玻璃
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL, neck joint: ST/NS 12/21, glass stopper
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass 3.3 flask
glass stopper
wide-neck
接合處
joint: ST/NS neck12/21
特點
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
BRAND 37294
體積測量範圍
25 mL, accuracy: 0.06 mL
容量
25 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
容量瓶符合DIN ISO 1042,A级,符合性认证。由Boro 3.3制成,已校准为包含(TC,IN)。配有玻璃塞。高对比度蓝色珐琅质中的标记和铭文。
所有BLAUBRAND®容量瓶均在原包装中提供批号和随附的批次证书。
其他說明
BR37294 (India)
法律資訊
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)