重要文件
Z360511
Instrument sterilizing pan
size 456 mm × 152 mm × 67 mm, polypropylene
同義詞:
sterilization tray, sterilization tub
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
polypropylene
製造商/商標名
Nalgene 6910-0618
尺寸
456 mm × 152 mm × 67 mm
一般說明
Low-form design for immersing pipettes, dissecting instruments, and similar implements in disinfectant and subsequent autoclaving. Pan and lid have mating grooves to minimize spillage. Lightweight, Stackable. Meets OSHA Standard 29CFR1910.1030 for protection against bloodborne pathogens.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1