文件
Z360384
Autoclave pans
capacity 2.8 L
同義詞:
sterilizing pan, sterilizing tray
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.51
材料
polypropylene container
製造商/商標名
Nalgene®
長度 × 寬度 × 高度
260 mm × 159 mm × 105 mm
容量
2.8 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries