重要文件
Z359998
Sigma-Aldrich
颗粒杵
Replacement motor adapter
同義詞:
749541-0000
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Kimble®
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
只有使用单独购买的电机更换接头Z359998,Z359955才能安装无绳电机产品Z359971。
手动或电动研磨机,用于重悬颗粒或破坏微量离心管中的软组织。杵末端专门设计用于与 0.5 mL 或 1.5 mL 微量离心管匹配。轴具有方便的长度和直径,用于轻柔的手动前后旋转或更加剧烈的电动操作。
特點和優勢
  • Suitable for all PELLET PESTLE® mixers
  • Complete System includes two AA batteries
  • Operates at 2000-3000 RPM ′s with fresh batteries and no load
法律資訊
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Pellet Pestle is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Serena E O'Neil et al.
Respiratory research, 12, 124-124 (2011-09-24)
Proteomic studies of respiratory disorders have the potential to identify protein biomarkers for diagnosis and disease monitoring. Utilisation of sensitive quantitative proteomic methods creates opportunities to determine individual patient proteomes. The aim of the current study was to determine if