重要文件
Z322717
BRAND® beaker, PTFE, low form
capacity 500 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE
特點
graduations: no
製造商/商標名
BRAND 90354
高度 × 直徑
125 mm × 80 mm
容量
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Excellent thermal and chemical resistance. With reinforced rim and spout, without graduations.
其他說明
Browse all plastic beakers
法律資訊
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)