重要文件
Z104515
PTFE beaker
capacity 100 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
PTFE
特點
graduations: no
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Chemically resistant except for molten alkali metal.
Temperature range: Subfreezing to 500°F (260°C). Resists adhesion of practically all materials.
其他說明
Browse all plastic beakers
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)