重要文件
V6135
Greiner Cryo.s 冻存管
capacity 2 mL, red cap, vial type, id field
同義詞:
Greiner 冻存管
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103000
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
colorless tube
polypropylene tube
round bottom polypropylene
round bottom
無菌
sterile (DNAse and RNAse free)
特點
vial type id field
Internal thread
包裝
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
製造商/商標名
Greiner 121280
參數
-196 °C min. temp.
藝帽直徑
12.6 mm
容量
2 mL
管直徑
12.5 mm
顏色
red cap
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Greiner的Cryo.S冻存管经过辐射灭菌,并且不含DNA酶和RNA酶。 经过LAL方法验证无热原。 冻存管和管盖由聚丙烯材料制成。 管盖有多种颜色可供选择。 500规格含150个插入式小盖,300规格含100个插入式小盖。
法律資訊
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)