重要文件
V5007
Sigma-Aldrich
Nalgene ® 低温瓶
capacity 2.0 mL, sterile, External threads
同義詞:
cryostorage vial, cryovial cryotube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121704
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
colorless tube
conical bottom
high-density polyethylene closure
polypropylene
polypropylene tube
無菌
sterile
特點
External threads
包裝
package of 25 vials 20
pack of 500 ea (20 x 25 ea)
製造商/商標名
Nalgene® 5000-0020
參數
-150 °C min. temp.
技術
cryopreservation: suitable
容量
2.0 mL
管直徑
12.7 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
小瓶设计用于实现超低温储存条件下的特殊易用性和样本完整性。无垫圈或 O 型环的密封件,将污染风险降至最低。密封件的深裙缘允许单手无菌操作,而不会使手指接触小瓶内容物。小瓶底部周围的凸条与冷冻管架上的孔互锁,因此小瓶在打开或关闭时不会转动。小瓶底部有裙边;小瓶没有支架。
对无菌小瓶和密封件进行预组装和辐照灭菌。白色标记区域、填充线和刻度打印在侧面。经认证无菌、无细胞毒性和无热原。
注: 除非正确密封在 Nunc CryoFlex 管中,否则不得使用低温瓶储存在液氮的液相中。这种使用可能导致瓶内的液氮截留,并导致压力累积,从而可能导致爆炸或生物危害释放。
法律資訊
CryoFlex is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Eline E van Haaften et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 24(7), 418-429 (2018-06-08)
The success of cardiovascular tissue engineering (TE) strategies largely depends on the mechanical environment in which cells develop a neotissue through growth and remodeling processes. This mechanical environment is defined by the local scaffold architecture to which cells adhere, that