重要文件
V3138
Sigma-Aldrich
D-Val-Leu-Lys 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (HPLC), lyophilized powder
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
分子量
apparent mol wt 744
溶解度
0.1% trifluoroacetic acid in acetonitrile: water (3:1): 1 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C27H41N5O5/c1-15(2)12-21(32-27(36)24(29)16(3)4)26(35)31-20(8-6-7-11-28)25(34)30-18-9-10-19-17(5)13-23(33)37-22(19)14-18/h9-10,13-16,20-21,24H,6-8,11-12,28-29H2,1-5H3,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,36)/t20-,21-,24+/m0/s1
InChI 密鑰
NMAUGTNXBOFHCJ-AWRGLXIESA-N
生化/生理作用
Plasmin, tissue plasminogen activator substrate
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M S Baker et al.
Biochimica et biophysica acta, 1117(2), 143-152 (1992-09-15)
The development of a simple, sensitive fluorimetric assay for the measurement of cell surface-associated urokinase plasminogen activator (uPA) on viable, adherent HCT116 cells in microtitre plates, after a preincubation with purified human plasminogen is described. The assay determines plasmin activity