生物源
synthetic (organic)
品質等級
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
溶解度
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C26H42N8O8/c1-3-14(2)21(34-22(38)17(27)11-15-6-8-16(36)9-7-15)24(40)31-12-20(37)32-19(13-35)23(39)33-18(25(41)42)5-4-10-30-26(28)29/h6-9,14,17-19,21,35-36H,3-5,10-13,27H2,1-2H3,(H,31,40)(H,32,37)(H,33,39)(H,34,38)(H,41,42)(H4,28,29,30)/t14-,17-,18-,19-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
MWOGMBZGFFZBMK-LJZWMIMPSA-N
Amino Acid Sequence
應用
生化/生理作用
準備報告
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.